Merck
AV40683
Sigma-Aldrich
Anti-APOBEC2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-Apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 2
Größe auswählen
100 μL
€ 385,00
€ 385,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 385,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 385,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
25 kDa
Speziesreaktivität
dog, human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APOBEC2(10930)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human APOBEC2
Biochem./physiol. Wirkung
APOBEC2 belongs to the cytidine and deoxycytidylate deaminase family. It is probable C to U editing enzyme whose physiological substrate is not yet known. It does not display detectable apoB mRNA editing and has a low intrinsic cytidine deaminase activity.
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: VATEAASQNGEDLENLDDPEKLKELIELPPFEIVTGERLPANFFKFQFRN
Physikalische Form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)