Merck
AV38768
Sigma-Aldrich
Anti-DPF2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-D4, Zinc and double PHD fingers family 2
Größe auswählen
100 μL
€ 327,00
€ 327,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 327,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 327,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
44 kDa
Speziesreaktivität
bovine, rat, guinea pig, horse, rabbit, goat, dog, human, mouse
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... DPF2(5977)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human DPF2
Biochem./physiol. Wirkung
DPF2 is a d4 domain-containing transcription factor that is essential for apoptotic response in the absence of survival factors.[1] It associates with histone H3 and HDAC1 and acts as nuclear-selective co-repressor of estrogen-related receptor alpha.[2]
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: MAAVVENVVKLLGEQYYKDAMEQCHNYNARLCAERSVRLPFLDSQTGVAQ
Physikalische Form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T G Gabig et al.
The Journal of biological chemistry, 269(47), 29515-29519 (1994-11-25)
To identify genes mediating programmed cell death triggered by interleukin 3 (IL-3)-deprivation of myeloid cells, the IL-3-dependent murine myeloid cell line FDCP-1 was used to screen a mammalian cell expression library for cDNAs that would promote survival following withdrawal of