Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
85
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRMT5(10419)
General description
Die Arginin-Methylierung von Proteinen wird durch die Protein-Arginin-Methyltransferase (PRMT)-Familie von Enzymen, die wichtig für Signalübertragung, Transkription, RNA-Transport und Spleißen sind, vermittelt. PRMT werden in zwei Arten unterteilt, die durch ihre Aktivität definiert sind. PRMT vom Typ I (einschließlich PRMT 1, 3, 4 und 6) sind durch die Bildung von asymmetrischen dimethylierten Argininresten charakterisiert. PRMT vom Typ II, wozu nur PRMT5 zählt, ist durch die Bildung von symmetrischen dimethylierten Argininresten charakterisiert. Zu den Substraten für PRMT5 gehören basisches Myelinprotein (MBP) und die spleißosomalen Proteine D1 und D3. PRMT5 (auch als Skb1Hs/JBP1 bekannt) existiert als homooligomere Komplexe, die ein Dimer und ein Tetramer umfassen. Die Homooligomerisation von PRMT5 spielt eine wichtige Rolle für ihre Fähigkeit, das MBP-Protein zu methylieren.
PRMT5 (auch bekannt als JBP1, Janus-Bindungsprotein 1) ist ein Mitglied der Familie von Enzymen, die Methylgruppen an Arginin-Resten von Proteinen ablagern, sowohl an Histon- als auch Nicht-Histonsubstraten.
~ 70 kDa
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 60–79 (KNRPGPQTRSDLLLSGRDWN) des humanen Proteins Arginin-Methyltransferase 5, SKB1-Homolog entspricht. Die Immunisierungssequenz ist bei der Maus identisch.
Application
Der Anti-PRMT5-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper für den Nachweis von PRMT5, auch bekannt als 72-kDa-ICln-Bindungsprotein, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 5, JAK-Bindungsprotein 1, SKB1-Homolog, und wurde für IP und WB validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Epigenetik und Zellkernfunktion
Immunpräzipitation:
Ein unabhängiges Labor berichtete, dass dieser Antikörper aktives PRMT5 aus HeLa-Zelllysat immunpräzipitiert.
Ein unabhängiges Labor berichtete, dass dieser Antikörper aktives PRMT5 aus HeLa-Zelllysat immunpräzipitiert.
Biochem/physiol Actions
PRMT5, Molekülmasse ~70 kDa
Physical form
Aufgereinigtes Kaninchen-IgG in Puffer mit 70 % Lagerpuffer (0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid) und 30 % Glycerin. Bei -20 °C aufbewahren.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Handhabungsempfehlungen: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Kontrolle
Jurkat-Zelllysat, HeLa-Zelllysat
Einschließlich positive Antigenkontrolle:
Katalognr. 12-303, Jurkat-Lysat. 2,5 μl 2-Mercaptoethanol/100 μl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen. Beladen Sie 20 μg reduziertes Lysat je Bahn für Minigele.
Jurkat-Zelllysat, HeLa-Zelllysat
Einschließlich positive Antigenkontrolle:
Katalognr. 12-303, Jurkat-Lysat. 2,5 μl 2-Mercaptoethanol/100 μl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen. Beladen Sie 20 μg reduziertes Lysat je Bahn für Minigele.
Regelmäßig mittels Western Blot an RIPA-Lysaten von 3T3/A31-, NIH/3T3-, HeLa-, WI-38- und Jurkat-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–1 μg/ml dieser Charge wies PRMT5 in RIPA-Lysaten aus 3T3/A31-, NIH/3T3-, HeLa-, WI-38 und Jurkat-Zellen nach.
Western-Blot-Analyse:
0,5–1 μg/ml dieser Charge wies PRMT5 in RIPA-Lysaten aus 3T3/A31-, NIH/3T3-, HeLa-, WI-38 und Jurkat-Zellen nach.
Other Notes
Ersetzt: MABE551
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1