AMAB91395
Anti-β-Tubulin III Antibody
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, monoclonal, CL5814
Synonym(e):
CFEOM3, CFEOM3A, FEOM3, beta-4
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Monoclonal Anti-TUBB3 antibody produced in mouse, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5814, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Konjugat
unconjugated
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CL5814, monoclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50000-1:100000
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG2b
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBB3(10381)
Immunogen
Sequence
YEDDEEESEAQGPK
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Stem cell markers, including embryonic stem cell, pluripotency, transcription factors, induced PSCs, germ cells, ectoderm, and endoderm markers.