ADAPA481140-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 1 x 400 mL bottle, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
holds 1 x 400 mL bottle
with rubber mat
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022638785 (NA)
Parameter
3,220 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
135 mm
Durchmesser
81 mm
Kompatibilität
for use with 500 mL rectangular bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)