A9607
Anti-ATP13A2 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ATPase type 13A2, Anti-PARK9
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~129 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1-2 μg/mL using mouse brain extract (S1 fraction)
western blot: 2-4 μg/mL using extract of HEk-293T cells expressing human ATP13A2
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATP13A2(23400)
mouse ... Atp13a2(74772)
rat ... Atp13a2(362645)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable