Wichtige Dokumente
A9515
β-Alanin-methylester -hydrochlorid
Synonym(e):
3-Aminopropionsäure-methylester -hydrochlorid
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
NH2CH2CH2COOCH3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.58
Beilstein:
3556748
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.COC(=O)CCN
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-7-4(6)2-3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
InChIKey
XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?