Fortfahren mit
454454
Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilide
≥98% (HPLC), solid, human leukocyte elastase substrate, Calbiochem®
Synonym(e):
Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H38N6O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
590.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 153,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilid, Soluble, specific substrate for human leukocyte elastase.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMF: 5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NC(=O)[C@H]2N(CCC2)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)OC)C)C
InChI
1S/C27H38N6O9/c1-15(2)23(30-18-8-10-19(11-9-18)33(40)41)26(38)31-25(37)20-7-6-14-32(20)27(39)17(4)29-24(36)16(3)28-21(34)12-13-22(35)42-5/h8-11,15-17,20,23,30H,6-7,12-14H2,1-5H3,(H,28,34)(H,29,36)(H,31,37,38)/t16-,17-,20-,23-/m0/s1
InChI key
JWYKDZIEIWGSBN-OSAZLGQLSA-N
General description
Lösliches, spezifisches Substrat für menschliche Leukozyten-Elastase Ist 200-mal empfindlicher als das herkömmliche Substrat.
Lösliches, spezifisches Substrat für menschliche Leukozyten-Elastase. Ist 200-mal empfindlicher als das herkömmliche Substrat. Die Spaltung des Substrats kann bei ~405 nm überwacht werden.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Substrat für menschliche Leukozyten-Elastase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-pNA, MeOH
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
573462487870487500
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL, DMF: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
water: 40 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c