Fortfahren mit
A8671
Dodecyl arachidate
≥99%
Synonym(e):
Lauryl arachidate, Eicosanoic acid dodecyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H64O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
480.85
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32(33)34-31-29-27-25-23-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
InChI key
GFFYHZLIDINABP-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9010B3271A3631
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
carboxylic acid
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥98.5% (capillary GC)
assay
≥99%
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
solid
form
powder
form
crystalline powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)