Merck
A5080
Amyloid β-Protein Fragment 22-35
≥95% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C59H102N16O21S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1403.60
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)CNC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(N)CCC(O)=O)C(C)C)C(C)CC)C(=O)NCC(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCSC)C(O)=O
InChI
1S/C59H102N16O21S/c1-11-30(7)47(57(93)65-25-42(79)67-36(21-28(3)4)52(88)70-35(59(95)96)18-20-97-10)75-58(94)48(31(8)12-2)74-49(85)32(9)66-41(78)24-63-51(87)34(15-13-14-19-60)69-53(89)37(22-40(62)77)72-55(91)39(27-76)68-43(80)26-64-56(92)46(29(5)6)73-54(90)38(23-45(83)84)71-50(86)33(61)16-17-44(81)82/h28-39,46-48,76H,11-27,60-61H2,1-10H3,(H2,62,77)(H,63,87)(H,64,92)(H,65,93)(H,66,78)(H,67,79)(H,68,80)(H,69,89)(H,70,88)(H,71,86)(H,72,91)(H,73,90)(H,74,85)(H,75,94)(H,81,82)(H,83,84)(H,95,96)
InChI key
KUDAPIFTNDCCFG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... APP(351)
Biochem/physiol Actions
Has cytotoxic effect on cultured neurons from rat hippocampus in serum free medium. Also forms aggregates and fibrils similar to those of β-amyloid protein in senile plaque cores.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)