Fortfahren mit
C8655
4-Chlor-L-Phenylalanin
Tryptophan hydroxylase inhibitor, powder
Synonym(e):
L-PCPA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 338,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.63
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
238-023-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2416150
Form:
powder
€ 101,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Chlor-L-Phenylalanin,
form
powder
Quality Segment
mp
263 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChI key
NIGWMJHCCYYCSF-QMMMGPOBSA-N
Gene Information
Application
4-Chloro-L-phenylalanine (L-PCPA) has been used:
  • to block serotonin synthesis by inhibiting tryptophan hydroxylase (TPH)
  • to study its behavioral and electrographic effects on epileptic senegalese baboon (Papio papio)
  • as a substrate for Chromobacterium violaceum phenylalanine hydroxylase
  • to incubate sea urchin embryos for immunohistochemistry
Biochem/physiol Actions
Tryptophan-Hydroxylase-Inhibitor.
4-Chloro-L-phenylalanine (L-PCPA) inhibits the synthesis of 5-hydroxytryptamine (5-HT).[1] 4-Chloro-DL-phenylalanine (PCPA) depletes the serotonin levels in the brain by its inhibitory effect on tryptophan hydroxylase (Tph). Studies support the protective effects of PCPA against monocrotaline-induced pulmonary vascular remodeling as well as in lung inflammation.[2]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0878C5438C3912
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mp
263 °C (dec.) (lit.)
mp
190 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Gene Information
human ... TPH1(7166), TPH2(121278)
mouse ... TPH1(21990), TPH2(216343)
rat ... TPH1(24848), TPH2(317675)
Gene Information
human ... GRM4(2914), GRM7(2917), GRM8(2918)
Gene Information
-
Gene Information
human ... PRKAR1A(5573), PRKAR1AP(5574), PRKAR1B(5575), PRKAR2A(5576), PRKAR2B(5577)
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)