Fortfahren mit
A3913
L-Argininamid -dihydrochlorid
≥98%, suitable for ligand binding assays
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H15N5O · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.14
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Argininamid -dihydrochlorid,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O
InChI
1S/C6H15N5O.ClH/c7-4(5(8)12)2-1-3-11-6(9)10;/h4H,1-3,7H2,(H2,8,12)(H4,9,10,11);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
BPQLYFCEVVKLLX-WCCKRBBISA-N
Application
L-Argininamide dihydrochloride has been used as an additive to compare its effect over L-arg in egg lysozyme refolding studies.[1] It has also been used as a component of substrate stock solution for enzymatic kyotorphin synthesis.[2]
Biochem/physiol Actions
L-Argininamide (L-Arm) is a hydrophilic amino acid derivative[2] that is used as a model compound in physicochemical characteristic studies of ligand binding DNA aptamers and their potential development as fluorescent aptasensors.[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T4626A3785A1057
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥98%
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white
color
-
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)