Fortfahren mit
A1057
L-Asparaginsäure-β-(7-amido-4-methylcumarin)
≥98%, suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
L-Asparaginsäure-β-(4-methyl-7-cumarinylamid), L-Asparaginsäure-4-(4-methyl-7-cumarinylamid)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 803,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.27
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
€ 803,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Asparaginsäure-β-(7-amido-4-methylcumarin), fluorescent amino acid
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)C[C@H](N)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C14H14N2O5/c1-7-4-13(18)21-11-5-8(2-3-9(7)11)16-12(17)6-10(15)14(19)20/h2-5,10H,6,15H2,1H3,(H,16,17)(H,19,20)/t10-/m0/s1
InChI key
ARZPQBJTLVVDNP-JTQLQIEISA-N
Biochem/physiol Actions
L-Aspartic acid β-(7-amido-4-methylcoumarin) is used as a fluorogenic substrate for studying the specificity and kinetics of lysosomal glycoasparaginase(s) (aspartylglucosaminidase) and L-asparaginase(s).
L-Aspartic acid-β-7-amido-4-methylcoumarin is sensitive and specific fluorogenic substrate used to assay for lysosomal glycoasparaginase (aspartylglucosaminidase) activity and the diagnosis of aspartylglucosaminuria.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B2129A0884A4159
description
fluorescent amino acid
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white to off-white
color
white
color
white
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
400
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)