Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 369,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 623,00 |
Über diesen Artikel
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.005% Fatty acids
loss
≤5.0%, Loss on drying
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
suitability
suitable for ELISA applications (as diluent)
UniProt accession no.
foreign activity
BT Virus, none detected, VSV Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Application
- Vermeidung unspezifischer Adsorption von Fibrinmatrizen an Gewebekulturplatten
- als Bestandteil bei der Herstellung von Albumintropfen
- als Ergänzung in L-15-Medien zur Erhöhung der Spermatogonienzahl ohne Verstärkung des Wachstums von Körperzellen
- als Standardprotein zur Beurteilung der Adsorptionsisotherme hinsichtlich Metalloxid
Eine der vielen Anwendungen von BSA ist seine Funktion als Fettsäure-Träger (FA-Träger). Bei Verwendung von BSA in Anwendungen wie der Zellkultur ist es daher wichtig, bestimmte Fettsäuren für die Zellkultur zu kontrollieren, da spezifische Fettsäuren verschiedene Zelllinien auf verschiedene Weise beeinflussen können. Damit Forscher die spezifischen Fettsäuren für ihre Zelllinien einsetzen können, ist fettsäurefreies BSA zur Kontrolle des Fettsäuregehalt in der Zellkultur nützlich. Zudem ermöglicht fettsäurefreies BSA optimale und maximale Bindungsstellen für die spezifischen Fettsäuren, die in der Zellkultur verwendet werden sollen. Bei Verwendung von fettsäurefreiem BSA werden außerdem Bedenken hinsichtlich potenziell in nicht fettsäurefreiem BSA vorhandener endogener Fettsäuren ausgeräumt.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Hitzeschockfraktioniert
- Frei von essentiellen Fettsäuren
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) ELISA: suitable, blood typing: suitable, ligand binding assay: suitable |
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| assay ≥98% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥98% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥98% |
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?