Wichtige Dokumente
A2145
Acridin -hydrochlorid
Synonym(e):
Acridin -monohydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
250-255 °C (dec.)
Löslichkeit
H2O: soluble
methanol: soluble
SMILES String
Cl[H].c1ccc2nc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C13H9N.ClH/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12;/h1-9H;1H
InChIKey
XUESTGHCVFYOLL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)