Merck
A1433
Sigma-Aldrich
Ammoniumpersulfat
ACS reagent, ≥98.0%
Synonym(e):
AP, APS, Ammoniumperoxodisulfat, Ammoniumperoxydisulfat, PER
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)2S2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Qualität
ACS reagent
Dampfdichte
7.9 (vs air)
Assay
≥98.0%
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
≤0.04 meq/g Titratable free acid
Glührückstand
≤0.05%
Anionenspuren
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.001%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
SMILES String
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChIKey
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Katalysator für die Acrylamid-Gel-Polymerisation
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)