Fortfahren mit
94619
L-Valin
≥99.5% (NT), BioUltra
Synonym(e):
(S)-α-Aminoisovalerinsäure, (S)-2-Amino-3-methyl-buttersäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,10
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 206,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.15
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-773-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721136
€ 73,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Valin, BioUltra, ≥99.5% (NT)
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (NT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +27.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids
ign. residue
≤0.05%
loss
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤150 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in 1 M HCl
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.15, λ: 280 nm Amax: 0.1
SMILES string
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Application
  • Metabolomics reveals metabolites associated with hair follicle cycle in cashmere goats.: This study utilizes L-Valine as a standard for detecting, understanding, and enhancing hair follicle cycles in cashmere goats through metabolomic analysis, aiding in the improvement of fiber production and quality (Ma et al., 2024).
Other Notes
Protects enzymes against heat inactivation; As spacer in isotachophoresis of serum proteins; Growth requirement of various microorganisms
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V46381708503V0513
L-Valin
SAFC
V4638
L-Valin
L-Valin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1708503
L-Valin
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥99.5% (NT)
assay
≥98.5%
assay
-
assay
98.5-101.0%
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
cation traces
Ba: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤150 mg/kg, K: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 25 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Valin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)