Fortfahren mit
93834
2-Chlor-4-Nitrophenyl-α-D-Maltotriosid
chromogenic, ≥95% (HPLC), powder or crystals
Synonym(e):
2-chloro-4-nitrophenyl O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-α-D-glucopyranoside, CNP-G3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,50
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 209,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H34ClNO18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
659.98
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 64,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2-Chlor-4-Nitrophenyl-α-D-Maltotriosid, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)Oc4ccc(cc4Cl)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H34ClNO18/c25-8-3-7(26(37)38)1-2-9(8)39-22-18(35)15(32)20(11(5-28)41-22)44-24-19(36)16(33)21(12(6-29)42-24)43-23-17(34)14(31)13(30)10(4-27)40-23/h1-3,10-24,27-36H,4-6H2/t10-,11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22+,23-,24-/m1/s1
InChI key
KMYYNUOXSFGLNX-XFNLHOCBSA-N
Application
2-Chloro-4-nitrophenyl-α-D-maltotrioside has been used as a substrate in assays to determine the enzymatic activity of α-amylase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7368163620S4001
description
≥95% (HPLC)
description
≥95.0% (HPLC)
description
suitable for microbiology, ≥99.0%
description
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)