Wichtige Dokumente
93427
Triton™ X-100 -Lösung
ampule, ~10% in H2O
Synonym(e):
Triton™ X-100, 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenyl-polyethylenglykol, Alkylphenylpolyethylenglykol, Octylphenoxypolyethoxyethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
non-ionic
Qualität
ampule
Konzentration
~10% in H2O
Verunreinigungen
≤150 μM sulfhydryl oxidizing substances (carbonyls, peroxides)
Brechungsindex
n20/D 1.348
Übergangstemp.
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
Dichte
1.01 g/mL at 20 °C
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChIKey
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
483.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
251 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?