Merck
89952
Fluoreszierender IEF Marker pI 7.6 -Lösung
1 mg/mL in 10 mM HCl
Synonym(e):
IEF-Marker fluoreszierend pI 7.6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
200 μL
€ 229,00
€ 229,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105336
NACRES:
NA.26
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
concentration
1 mg/mL in 10 mM HCl
fluorescence
λex 385 nm; λem 495 nm in 0.1 M phosphate pH 7.6
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
892688995190699
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
form
liquid
form
-
form
-
form
-
concentration
1 mg/mL in 10 mM HCl
concentration
3 mg/mL in 8 mM HCl
concentration
1 mg/mL in 4 mM HCl
concentration
1 mg/mL in 10 mM HCl
fluorescence
λex 385 nm; λem 495 nm in 0.1 M phosphate pH 7.6
fluorescence
λex 325 nm; λem 415 nm in 0.1 M carbonate pH 9.5
fluorescence
λex 387 nm; λem 500 nm in 0.1 M phosphate pH 7.2
fluorescence
λex 385 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Application
Geeignet als IEF-Marker für die HPCE und für IEF-Gele
Preparation Note
Filtriert durch einen 0.45 μm Membranfilter.
Für die Verwendung in der HPCE wird der Marker 1:100 in einer geeigneten Ampholytlösung verdünnt (z.B. 2% Ampholyt 3-10), UV-Detektion 280 nm (20°C). Für den Einsatz auf IEF-Gelen kann die Lösung direkt auf das Gel geladen werden (max. 1 μl pro Spur).
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.