Fortfahren mit
89268
Fluoreszierender IEF-Marker pl 9,5 -Lösung
3 mg/mL in 8 mM HCl
Synonym(e):
IEF-Marker fluoreszierend pI 9.5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 221,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105336
NACRES:
NA.26
MDL number:
€ 221,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
concentration
3 mg/mL in 8 mM HCl
fluorescence
λex 325 nm; λem 415 nm in 0.1 M carbonate pH 9.5
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
General description
Durch eine 0,45-μm-Filtermembran filtriert
Application
Als IEF-Marker für HPCE- und IEF-Gele geeignet
Preparation Note
Für die Verwendung in der HPCE wird der Marker 1:100 in einer geeigneten Ampholytlösung verdünnt (z.B. 2% Ampholyt 3-10), UV-Detektion 280 nm (20°C). Für den Einsatz auf IEF-Gelen kann die Lösung direkt auf das Gel geladen werden (max. 1 μl pro Spur).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
893577573490699
description
3 mg/mL in 8 mM HCl
description
1 mg/mL in 10 mM HCl
description
3 mg/mL in H2O
description
1 mg/mL in 10 mM HCl
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
concentration
3 mg/mL in 8 mM HCl
concentration
1 mg/mL in 10 mM HCl
concentration
3 mg/mL in H2O
concentration
1 mg/mL in 10 mM HCl
fluorescence
λex 325 nm; λem 415 nm in 0.1 M carbonate pH 9.5
fluorescence
λex 390 nm; λem 500 nm in 0.1 M Tris pH 8.7
fluorescence
λex 340 nm; λem 420 nm in 0.1 M Tris pH 8.1
fluorescence
λex 385 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)