Wichtige Dokumente
89524
Azid-Cyanin-Farbstoff 728
for copper catalyzed click labeling
Synonym(e):
2-{2-{2-[(3-Azidopropyl)-amino]-3-{2-[1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-2H-indol-2-yliden]-ethyliden}-1-cyclopenten-1-yl}-ethenyl}-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-3H-indolium Inneres Salz
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Fluoreszenz
λex 670 nm; λem 728 nm in ethanol
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1(C)\C(=C/C=C2\CCC(\C=C\C3=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c4ccccc4C3(C)C)=C2NCCCN=[N+]=[N-])N(CCCCS(O)(=O)=O)c5ccccc15
InChI
1S/C40H52N6O6S2/c1-39(2)32-14-5-7-16-34(32)45(26-9-11-28-53(47,48)49)36(39)22-20-30-18-19-31(38(30)42-24-13-25-43-44-41)21-23-37-40(3,4)33-15-6-8-17-35(33)46(37)27-10-12-29-54(50,51)52/h5-8,14-17,20-23H,9-13,18-19,24-29H2,1-4H3,(H2,47,48,49,50,51,52)/b30-20+,36-22+
InChIKey
XEWMTEFQJKJRAZ-TXRIKVQFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?