Fortfahren mit
777315
Cy3-azide
90% (HPLC)
Synonym(e):
Cy3 Azide Fluroescent Probe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 172,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 500,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H44N6O10S3 · xC6H16N
Molekulargewicht:
804.95 (salt-free basis)
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352125
Assay:
90% (HPLC)
Form:
solid
€ 172,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
90% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: click chemistry
storage temp.
−20°C
Application
Azide modified cyanine dye. Can be used to detect or label alkyne- or cyclooctyne-containing molecules or biomolecules by fluorescence spectroscopy following azide-alkyne cycloaddition.
Solubility -DMSO; water; DMF; MeOH
Abs/Em - 553/566 nm
Extinction Coefficient - 151; 000 cm-1M-1
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
777331777323V4014
description
90% (HPLC)
description
for copper catalyzed click labeling
description
95% (HPLC)
description
purified immunoglobulin, ~1 mg/mL, clone V5-10
assay
90% (HPLC)
assay
-
assay
95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How would you reconstitute this for a concentration of 10 mM? T
    1 answer
    1. This product is soluble in DMSO, water, DMF, and methanol. To reconstitute for a concentration of 10 mM, use the formula:
      Mass (g)=Concentration (mol/L)×Volume (L)×Formula Weight (g/mol)
      For example,
      Mass=10mM×1L×804.95g/mol=8.0495g.
      For future assistance, a molarity calculator is available at https://www.sigmaaldrich.com/support/calculators-and-apps/mass-molarity-calculator