Fortfahren mit
81333
Poly-L-Lysin -hydrobromid
mol wt 20,000-30,000
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
form
fibers
mol wt
20,000-30,000
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Biochem/physiol Actions
Poly-L-lysine hydrobromide is used in the construction of biocompatible nanocapsules and for positively charged NH2 group modification of bioactive surfaces in applications such as microarray and micropattern assembly.
Other Notes
Poly-L-Lysin ist ein positiv geladenes Aminosäurepolymer mit etwa einem HBr pro Lysin-Rest. Das Hydrobromid ermöglicht die kristalline, wasserlösliche Form des Poly-L-Lysins. Eine geringe Produktmenge kann in der β-Struktur zu finden sein, da das HBr die Wasserstoffbindung zwischen Aminogruppen und den Carboxylgruppen oder N oder O enthaltenden Gruppen beeinträchtigt.
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Disclaimer
Sterile Lösungen sind bei Lagerung zwischen 2 und 8 °C bis zu 2 Jahre haltbar. Das Lyophilisat sollte bei -20 °C aufbewahrt werden.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-Lysin -hydrobromid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)