Wichtige Dokumente
73156
N-Methyl-L-serin
≥98% (TLC)
Synonym(e):
(S)-3-Hydroxy-2-(methylamino)-propionsäure, N-Me-Ser-OH
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D +9.5±1.0°, c = 1 in 1 M HCl
Zusammensetzung
carbon, 39.5-41.1%
nitrogen, 11.5-12.0%
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
204 °C
SMILES String
CN[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-5-3(2-6)4(7)8/h3,5-6H,2H2,1H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1
InChIKey
PSFABYLDRXJYID-VKHMYHEASA-N
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)