Fortfahren mit
412201
L-Serinmethylester -hydrochlorid
98%, for peptide synthesis
Synonym(e):
L-Serine methyl ester·HCl
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,20
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
€ 99,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
227-140-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3559591
€ 43,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Serinmethylester -hydrochlorid, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
powder
optical activity
[α]20/D +3.4°, c = 4 in methanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
163 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C4H9NO3.ClH/c1-8-4(7)3(5)2-6;/h3,6H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
InChI key
NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
860409L1002287067
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
mp
163 °C (dec.) (lit.)
mp
151-153 °C (lit.)
mp
151-153 °C (lit.)
mp
69-71 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D +3.4°, c = 4 in methanol
optical activity
[α]22/D +25.9°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]22/D +13°, c = 2 in H2O
optical activity
[α]20/D −31°, c = 0.5 in H2O
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)