55345
N-Methyl-L-threonin
≥98% (TLC)
Synonym(e):
(2S,3R)-3-Hydroxy-2-(methylamino)-buttersäure, N-Me-Thr-OH
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -24.0±1.0°, c = 1 in 1 M HCl
Zusammensetzung
carbon, 44.2-46.0%
nitrogen, 10.3-10.8%
Farbe
white
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN[C@@H]([C@@H](C)O)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO3/c1-3(7)4(6-2)5(8)9/h3-4,6-7H,1-2H3,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
InChIKey
CCAIIPMIAFGKSI-DMTCNVIQSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable