Fortfahren mit
49667
4-(Maleinimido)-phenylisocyanat
purum, ≥97.0% (CHN)
Synonym(e):
N-(4-Isocyanatophenyl)-maleinimid, PMPI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 450,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H6N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.18
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
€ 450,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (CHN)
form
solid
reaction suitability
reagent type: linker
mp
120-125 °C
functional group
maleimide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C=C1)N(C(C=C2)=CC=C2N=C=O)C1=O
InChI
1S/C11H6N2O3/c14-7-12-8-1-3-9(4-2-8)13-10(15)5-6-11(13)16/h1-6H
InChI key
OJQSISYVGFJJBY-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
A novel heterobifunctional linker for hydroxyl-to-thiol coupling[1][2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6317425643963184
functional group
maleimide
functional group
-
functional group
-
functional group
-
mp
120-125 °C
mp
95-98 °C
mp
42-45 °C (lit.)
mp
-
form
solid
form
-
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)