Größe auswählen
€ 1.390,00
€ 1.390,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Produktname
P1-Antigen, ≥95.0% (TLC)
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]1O
InChI key
QOITYCLKNIWNMP-ZLPWQWAFSA-N
InChI
1S/C20H35NO16/c1-5(25)21-9-11(27)16(7(3-23)33-18(9)32)36-20-15(31)13(29)17(8(4-24)35-20)37-19-14(30)12(28)10(26)6(2-22)34-19/h6-20,22-24,26-32H,2-4H2,1H3,(H,21,25)/t6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17+,18?,19-,20+/m1/s1
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
Quality Level
1 of 4
Dieser Artikel | G9662 | S4001 | G9534 |
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥90% | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder or crystals | form powder or solid | form powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Packaging
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?