Merck
44365
Sigma-Aldrich
Baysilone® Oel
viscosity ~1000 mPa.s,   neat(25 °C)
Synonym(e):
α-(Trimethylsilyl)-ω-(trimethylsilyloxy) polydimethylsiloxan, Siliconöl Baysilone®
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
Form
liquid
Viskosität
~1000 mPa.s, neat(25 °C)
Lipid-Typ
oils
Leistungsmerkmale und Vorteile
100% Polydimethylsiloxan mit hoher und niederer Temperaturbeständigkeit, guten dielektrischen Eigenschaften, niedriger Interfacialenergie
und chemischer Intertheit
Rechtliche Hinweise
Baysilone is a registered trademark of Bayer AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2