Fortfahren mit
39255
4-Dimethylamino-4′-nitrostilben
≥99.8% (T)
Synonym(e):
N,N-Dimethyl-4′-nitro-4-stilbenamin, DANS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 119,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2NC6H4CH=CHC6H4NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.31
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1379389
€ 119,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.8% (T)
form
solid
mp
256-259 °C
fluorescence
λex 500 nm; λem ~700 nm in methylene chloride
SMILES string
CN(C)c1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C16H16N2O2/c1-17(2)15-9-5-13(6-10-15)3-4-14-7-11-16(12-8-14)18(19)20/h3-12H,1-2H3/b4-3+
InChI key
NVLSIZITFJRWPY-ONEGZZNKSA-N
Application
4-Dimethylamino-4′-nitrostilbene (DANS, DMANS) may be used as a proton/acid indicator and physical chemistry probe to study state energy and photoexcitation dynamics of molecules.
Other Notes
Standard für die Korrektur der Emission von Fluoreszenz-Spektrometern
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
927082665355932698
fluorescence
λex 500 nm; λem ~700 nm in methylene chloride
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥99.8% (T)
assay
≥95%
assay
97%
assay
≥99% (HPLC)
mp
256-259 °C
mp
-
mp
155-159 °C
mp
-
form
solid
form
powder
form
solid
form
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. I am considering using this to detect microplastics on a nitrocellulose membrane. I have read a paper that used DANS. It caused plastics to fluoresce with UV excitation. I am not sure if DANS will also cause the membrane to fluoresce?
    1 answer
    1. This product is not performance tested for any specific application. The end user would have to determine suitability. The Peer Reviewed Papers available for the product do not appear to be specific for plastics. However, the link below is to a publication that may be helpful.
      Identification of microplastics using 4‐dimethylamino‐4′‐nitrostilbene solvatochromic fluorescence
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9291063/