Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 67,50 € 50,62 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H22NO2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
435.45
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
€ 50,62
Listenpreis€ 67,50Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
155-159 °C
SMILES string
CN(Cc1ccccc1)P2Oc3ccc4ccccc4c3-c5c(O2)ccc6ccccc56
InChI
1S/C28H22NO2P/c1-29(19-20-9-3-2-4-10-20)32-30-25-17-15-21-11-5-7-13-23(21)27(25)28-24-14-8-6-12-22(24)16-18-26(28)31-32/h2-18H,19H2,1H3
InChI key
OHGGHRJGBXAKKY-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
Sold under license from DSM for research purposes only.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 96% | description 97% | description 95% (HPLC) |
| assay 97% | assay 96% | assay 97% | assay 95% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 155-159 °C | mp 213-220 °C | mp 88-89 °C | mp 102-103 °C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![(S)-(+)-Benzyl(3,5-dioxa-4-phospha-cyclohepta[2,1-a;3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)methylamin 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/367/257/41c61b2f-4574-4501-8e80-2ded7f5618a7/640/41c61b2f-4574-4501-8e80-2ded7f5618a7.png)
![(S,R)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)-(1-phenylethyl)amin 96%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/340/157/5071e653-a834-4559-9aa7-4eb2d3774e42/640/5071e653-a834-4559-9aa7-4eb2d3774e42.png)
![(S,S,S)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amin 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/223/794/16c37a96-da16-488a-b3e8-7d89c47f71ee/640/16c37a96-da16-488a-b3e8-7d89c47f71ee.png)
![(S,R,R)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amin 95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/366/790/7555ef31-5d0b-45c9-ad40-5dfd0fe85125/640/7555ef31-5d0b-45c9-ad40-5dfd0fe85125.png)