Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MRQ-23, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
MRQ-23, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (316M-14), vial of 0.5 mL concentrate (316M-15), bottle of 1.0 mL predilute (316M-17), vial of 1.0 mL concentrate (316M-16), bottle of 7.0 mL predilute (316M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50
isotype
IgG1
control
spleen
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... PRF1(5551)
General description
Perforin ist ein porenbildendes Protein, das zur osmotischen Lyse der Zielzellen und zum anschließenden Eindringen von Granzymen in die Zielzellen führt, um die Apoptose, das Zelltodprogramm, einzuleiten. Die Perforinexpression ist in aktivierten CD8+-T-Zellen hochreguliert, doch in NK-Zellen ist die Expression konstitutiv sehr hoch und stabil. In einigen aktivierten CD4+-T-Zellen kann die Perforinexpression auch simuliert werden. Obwohl in einigen Untersuchungen von einem zytolytischen Potenzial der CD4+-T-Zellen berichtet wurde, scheint es wahrscheinlicher, dass die CD8+-T-Zellen die wesentliche Effektorpopulation bei Th1-assoziierten inflammatorischen Hauterkrankungen sind. Die Rolle der Perforin-vermittelten Zytotoxizität wurde bei verschiedenen Autoimmunerkrankungen nachgewiesen. In-vitro- und In-vivo-Studien zufolge kann die Zytotoxizität von CTLs bei bestimmten inflammatorischen Erkrankungen des Menschen durch zytotoxische Granula vermittelt werden. Darüber hinaus scheint es, als würde die T-Zellen-Zytotoxizität gegenüber Keratinozyten bei einigen inflammatorischen Hauterkrankungen durch Perforin vermittelt. Anderen Autoren zufolge könne Perforin bei der Alloimmunreaktion (Organtransplantationen) eine Doppelrolle spielen. Einerseits hat es eine zytolytische Funktion bei der akuten Abwehr und andererseits ist es möglicherweise für die Herunterregulierung der CD4- und CD8-vermittelten Alloimmunreaktion verantwortlich.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3 - 7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Perforin-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 316S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) vorgesehen.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?