Merck
251R-1
Sigma-Aldrich
Faktor XIIIa (EP3372) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EP3372, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (251R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (251R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (251R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (251R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (251R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotyp
IgG
Kontrolle
dermatofibroma
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic
Angaben zum Gen
human ... F13A1(2162)
Allgemeine Beschreibung
Faktor XIIIa ist eine Plasmatransglutaminase, die Teil der Blutkoagulationskaskade ist und eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung des Fibrin-Netzwerks zur Bildung eines Blutgerinnsels am Ort einer Verletzung spielt. Faktor XIIIa wird in Thrombozyten, Megakaryozyten, fibroblastenartigen Zellen in Placenta, Uterus und Prostata, Monozyten und Makrophagen sowie dendritischen Zellen der Haut exprimiert. Anti-Faktor-XIIIa-Immunhistochemie wird zur Erkennung fibrohistiozytärer Neoplasien wie dem Dermatofibrom eingesetzt.
Faktor XIIIa ist ein Proenzym im Blut, das in Thrombozyten, Megakaryozyten und fibroblastenartigen mesenchymalen oder histiozytären Zellen, die in Placenta, Uterus und Prostata vorkommen, nachgewiesen wurde; zudem ist es in Monozyten und Makrophagen sowie dendritischen Zellen der Haut vorhanden. Anti-Faktor-XIIIa ist nützlich für die Differenzierung zwischen Dermatofibrom (90 % (+)), Dermatofibrosarcoma protuberans (25 % (+)) und desmoplastischem malignem Melanom (0 % (+)). Eine Faktor-XIIIa-Positivität wird auch bei kapillarem Hämangioblastom (100 % (+)), Hämangioendotheliom (100 % (+)), Hämangioperizytom (100 % (+)), Xanthogranulom (100 % (+)), Xanthom (100 % (+)), Leberzellkarzinom (93 % (+)), Glomustumor (80 % (+)) und Meningiom (80 % (+)) beobachtet.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
Faktor-XIIIa-positive Kontrollobjektträger, Produkt-Nr. 251S, sind für die Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) verfügbar.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M G Horenstein et al.
The American journal of surgical pathology, 24(7), 996-1003 (2000-07-15)
Routine histology and immunohistochemistry can usually distinguish dermatofibroma (DF) and dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP). DF generally expresses factor XIIIa whereas DFSP generally expresses CD34. The authors report 10 cutaneous fibrohistiocytic lesions combining clinical, histologic, and immunohistochemical features of both DF and
P Abenoza et al.
The American Journal of dermatopathology, 15(5), 429-434 (1993-10-01)
To assess the use of anti-CD34 and anti-factor-XIIIa antibodies for the differential diagnosis of dermatofibroma (DF) and dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP), we stained 40 DFs and 13 DFSPs. A significant population of dendritic and spindle cells was reactive with anti-factor-XIIIa in
Z Nemes
Human pathology, 23(7), 805-810 (1992-07-01)
Seven cases of capillary hemangioblastoma from the cerebellum and spinal cord were studied by immunohistochemical methods to determine the origin of the stromal cells. A subpopulation of factor XIIIa-positive tumor cells was a constant feature in hemangioblastomas. These stellate or
E J Glusac et al.
The American journal of surgical pathology, 18(6), 583-590 (1994-06-01)
Epithelioid cell histiocytoma is a recently recognized lesion that is considered to be a variant of cutaneous fibrous histiocytoma (dermatofibroma). Ten cases are presented, including their light microscopic, immunohistochemical, and ultrastructural features. Eight of the cases are similar to those
Louis P Dehner
The American journal of surgical pathology, 27(5), 579-593 (2003-04-30)
Juvenile xanthogranulomas (JXG) is a histiocytic disorder, primarily but not exclusively seen throughout the first two decades of life and principally as a solitary cutaneous lesion. This study is a retrospective clinical and pathologic review of 174 cases documenting the
Artikel
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.