Merck
19107
Sigma-Aldrich
UV-VIS-detektierbarer IEF-Marker -Lösung
pI 8.4, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
About This Item
UNSPSC-Code:
41105336
NACRES:
NA.26
Sterilität
0.45 μm filtered
Konzentration
1 mg/mL in 10 mM NaOH
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Geeignet als IEF-Marker für die HPCE und für IEF-Gele.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable