Merck
BCR122
Margarine (Vitamine)
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
agriculture
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR122
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Vitamins: Cholecalciferol (Vitamin D3), α-Tocopherol
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)