Fortfahren mit
17936
1α,25-Dihydroxyvitamin D3
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
1α,25-Dihydroxycholecalciferol, Calcitriol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 774,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H44O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.64
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058003
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
250-963-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7559394
€ 774,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
crystals
color
white to off-white
storage temp.
−70°C
SMILES string
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1
InChI key
GMRQFYUYWCNGIN-NKMMMXOESA-N
Gene Information
human ... VDR(7421)
General description
1α,25-Dihydroxyvitamin D3, also referred as calcitriol, is a calcitrophic hormone. It is the most biologically active metabolite of vitamin D produced in proximal tubular cells in the kidney.
Application
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 has been used to study its effect on transplantation success of human muscle precursor cells (hMPCs) in severe combined immunodeficient (SCID) mice in-vitro.
Biochem/physiol Actions
Biologisch aktive Form von Vitamin D3 bei der Calciumaufnahme und Ablagerung.
Biologisch aktive Form von Vitamin D3 bei der Calciumaufnahme und Ablagerung. 1α,25-Dihydroxyvitamin D3 hat vielfältige Auswirkungen auf die zelluläre Differenzierung und Proliferation und kann die Immunantwort und Funktion des zentralen Nervensystems modulieren. Neuere Studien legen nahe, dass 1α,25-Dihydroxyvitamin D 3 als chemopräventives Mittel gegen verschiedene Malignome, einschließlich Krebserkrankungen der Prostata und des Dickdarms, wirkt und Synergien mit anderen Krebsmedikamenten eingeht.
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 modulates energy metabolism by facilitating various metabolic processes, such as Ca2+ signaling and modulation of glucocorticoids, by affecting adipocyte apoptosis and by regulating the expression and production of multiple cytokines. In addition, it also modulates phosphorus homeostasis through actions in the intestine, kidney and bone. 1α,25-Dihydroxyvitamin D3 exhibits antiproliferative effects and is used as a potent therapeutic for human prostate cancer.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C0225000D153017938
Calcitriol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C0225000
Calcitriol
description
≥97.0% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥99% (HPLC)
description
≥99.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
form
crystals
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
-
color
-
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Gene Information
human ... VDR(7421)
Gene Information
human ... VDR(7421)
Gene Information
human ... VDR(7421)
Gene Information
human ... VDR(7421)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1α,25-Dihydroxyvitamin D3
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)