Fortfahren mit
10810
β-Apo-8′-carotinal (trans)
≥96.0% (UV)
Synonym(e):
Apocarotinal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 541,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H40O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.64
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-171-6
Beilstein/REAXYS Number:
2064131
MDL number:
€ 144,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥96.0% (UV)
form
powder
loss
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
137-141 °C
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear to very faintly turbid, intense red-orange
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C30H40O/c1-24(13-8-9-14-25(2)16-11-18-27(4)23-31)15-10-17-26(3)20-21-29-28(5)19-12-22-30(29,6)7/h8-11,13-18,20-21,23H,12,19,22H2,1-7H3/b9-8+,15-10+,16-11+,21-20+,24-13+,25-14+,26-17+,27-18+
InChI key
DFMMVLFMMAQXHZ-DOKBYWHISA-N
Application
  • Tackling the challenge of selective analytical clean-up of complex natural extracts: the curious case of chlorophyll removal: This study outlines a methodology for the selective analytical clean-up of complex natural extracts, which can be applied to enhance the purity and stability of trans-β-Apo-8′-carotenal, particularly useful in the context of life science manufacturing and research and development. This approach is crucial for maintaining the integrity of bioactive compounds during synthesis and storage (Bijttebier et al., 2014).
Biochem/physiol Actions
Natural carotenoid that is formed from β-carotene in vivo and is an inducer of cytochrome P450 1A (CYP1A) in rats and in Ah-receptor-responsive mice.
Other Notes
Internal standard in the detection of citrus carotenoids by reversed-phase HPLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
10829C975046945
biological source
synthetic
biological source
corn (or maize)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
assay
≥96.0% (UV)
assay
-
assay
≥93% (UV)
assay
-
form
powder
form
suspension (oily)
form
powder
form
powder
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear to very faintly turbid, intense red-orange
solubility
-
solubility
hexane: 1.1 mg/mL, DMSO: 30 μg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL, hazy, orange to very deep orange
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
137-141 °C
mp
138-141 °C
mp
178-179 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Apo-8′-carotinal (trans)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)