Fortfahren mit
09962
Diastase aus Aspergillus oryzae
powder, white, amylase ≥3500 U/g
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,50
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 323,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-567-7
NACRES:
NA.54
MDL number:
€ 83,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
amylase activity
≥3500 U/g
color
white
storage temp.
2-8°C
Application
Diastase from Aspergillus oryzae has been used:
  • to distinguish sulphomucins and sialomucins
  • to discriminate acidic mucins from neutral mucins in the lingual salivary glands
  • as a component of the BioVision amylase activity assay buffer solution for in vitro and ex vivo degradation assays
Biochem/physiol Actions
Diastase catalyzes the digestion of glycogen. It is useful as a reducing and stabilizing agent in the aqueous synthesis of gold nanoparticles (AuNPs).
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol Maltose pro Minute bei pH 6.0 und 25°C freisetzt (Stärke nach Zulkowsky, Fluka®-Nr. 85642, als Substrat)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
86247L0777SAE0065
description
powder, white, amylase ≥3500 U/g
description
powder, slightly beige, ~100 U/mg
description
solution, ≥100,000 U/g, white, beige
description
>=100 LCLU/g
form
powder
form
powder
form
solution
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white
color
slightly beige
color
beige, white
color
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
amylase activity
≥3500 U/g
amylase activity
-
amylase activity
-
amylase activity
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)