Fortfahren mit
E4658
Diethylenglycoldiethylether
reagent grade, ≥98%
Synonym(e):
2-Ethoxyethylether, Bis-(2-ethoxyethyl)-ether, Diethyldiglykol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5OCH2CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.23
EC Number:
203-963-7
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1699259
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98%
Grade:
reagent grade
Bp:
180-190 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.5 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
5.6 (vs air)
vapor pressure
0.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98%
form
liquid
expl. lim.
6.2 %
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
bp
180-190 °C (lit.)
mp
-68 °C
density
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCCOCCOCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylenglycoldiethylether
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - open cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)