Fortfahren mit
77090
O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)-ethyl]-decaethylenglykol
≥90% (oligomer purity)
Synonym(e):
Boc-PEG-amin (n=11)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 471,00
€ 353,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H60N2O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
644.79
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥90% (oligomer purity)
Form:
liquid
€ 353,25
Listenpreis€ 471,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (oligomer purity)
form
liquid
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C29H60N2O13/c1-29(2,3)44-28(32)31-5-7-34-9-11-36-13-15-38-17-19-40-21-23-42-25-27-43-26-24-41-22-20-39-18-16-37-14-12-35-10-8-33-6-4-30/h4-27,30H2,1-3H3,(H,31,32)
InChI key
GISRSYIQHFGCMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Our highly purified mono-protected homobifunctional polyethylene glycols display oligomer purities of more than 90%. This extremely narrow distribution of oligomers ensures homogeneous products in many applications such as conjugation reactions or introduction of solubilizing units or spacers.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7914176318689882
description
≥90% (oligomer purity)
description
≥90% (oligomer purity)
description
≥90% (oligomer purity)
description
≥95% (oligomer uniformity)
assay
≥90% (oligomer purity)
assay
≥90% (oligomer purity)
assay
≥90% (oligomer purity)
assay
≥95% (oligomer uniformity)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent, reaction type: click chemistry
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)