673781
Aceton
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
184 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Expl.-Gr.
13.2 %
Verunreinigungen
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.0006 meq/g Titr. base
≤0.002% aldehyde as formaldehyde
≤0.05% isopropanol
≤0.05% methanol
≤0.5% water
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
pH-Wert
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−94 °C (lit.)
Löslichkeit
water: miscible
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- As a precursor for the synthesis of methyl isobutyl ketone (MIBK) in the presence of sulfonated graphene oxide-Pd/cordierite catalyst.
- Synthesis of (4-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane), a solketal from glycerol using supercritical fluids (SCF) technology.
- As a starting material to synthesize methyl methacrylate.1
- 1-isopropylidene-2-methylhydrazine
- 1-isopropylidene-2-hydroxyethylhydrazine
- 1-isopropylidene-2-formylhydrazine
Sonstige Hinweise
greener alternative product
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup