Wichtige Dokumente
63136
Magnesiumsulfat
puriss. p.a., drying agent, anhydrous, ≥98.0% (KT), powder (very fine)
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
<0.01 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥98.0% (KT)
Form
powder (very fine)
Verlust
≤2% loss on ignition, 600 °C
pH-Wert
~7.9 (25 °C, 50 g/L)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤40 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤20 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤400 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mn: ≤20 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤20 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChIKey
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?