Fortfahren mit
538191
Butyraldehyd
≥99.0%, dry
Synonym(e):
Butanal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
UNSPSC Code:
12352114
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-646-6
Beilstein/REAXYS Number:
506061
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Bp:
75 °C (lit.)
Vapor pressure:
90 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
90 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
autoignition temp.
390 °F
expl. lim.
12.5 %
impurities
≤0.30% (water)
refractive index
n20/D 1.380 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
solubility
water: soluble 50 g/L at 20 °C
density
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Butyraldehyde (n-Butyraldehyde), an aliphatic aldehyde, can be synthesized by dehydrogenation of butanol in the presence of zinc catalyst. It is an important precursor for preparing polyvinylbutyral. The mechanism of pyrolysis of butyraldehyde in the gas-phase has been described. The kinetic study of the condensation reaction between butyraldehyde and poly(vinyl alcohol) indicates retardation effect.
Application
Butyraldehyde (n-Butyraldehyde) may be used in the preparation of 2-ethylhexanal (2EH) via hydrogenation in the presence of tetraamine palladium(II) chloride supported on the potassium ion-exchanged zeolite X (Pd/KXW) and on the potassium ion-added zeolite X (Pd/KXU).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyraldehyd
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
123-72-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf