Wichtige Dokumente
32247
Petrolether
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., high boiling, bp 50-70 °C
Synonym(e):
Petroleumbenzin
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
25.8 psi
Qualität
puriss. p.a.
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% benzene (GC)
≤0.01% water (Karl Fischer)
Brechungsindex
n20/D 1.372-1.376
bp
50-70 °C
Iodzahl
≤0.3
Dichte
0.661-0.664 g/mL at 20 °C
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
<-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
< -40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?