Wichtige Dokumente
14304
Natriumwolframat Dihydrat
purum, ≥99%
Synonym(e):
Wolframsäure Natriumsalz Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Assay
≥99%
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: tungsten
Verunreinigungen
≤0.1% free alkali (as NaOH)
pH-Wert
9-11.5 (20 °C, 100 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
698 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Kationenspuren
Fe: ≤20 mg/kg
Mo: ≤100 mg/kg
SMILES String
O.O.[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChIKey
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)