Wichtige Dokumente
04101
Polyphosphorsäure
≥83% phosphate (as P2O5) basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥83% phosphate (as P2O5) basis
bp
300 °C (lit.)
Kationenspuren
As: ≤30 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
InChI
1S/O5P2.H3O4P/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)
InChIKey
FVYIVXLIMHNYTD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)