Merck
Z805130
Hellma® Mikro-Küvetten für Fluoreszensmessungen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 500 μL
Synonym(e):
Hellma micro fluorescence cells
Größe auswählen
1 EA
€ 417,00
€ 417,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 417,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
NB.44
€ 417,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Materialien
Suprasil® quartz
Hersteller/Markenname
Hellma 108.002F-QS
Hellma
Parameter
200-2500 nm spectral range
Methode(n)
photometry: suitable
H × B × T
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Kammervolumen
500 μL
Weglänge
10x2 mm
Nachweisverfahren
fluorometric
Allgemeine Beschreibung
with PTFE lid or stopper
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Questions
  1. Is this product compatible with stir bar?
    1 answer
    1. Z805130-1EA can be used with a stir bar with a length of 10mm at most.