Merck
Z803073
Hellma® Makro-Küvetten für Fluoreszenzmessungen, Standardzellen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3,500 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Materialien
Suprasil® quartz
Beschreibung
4 polished windows
Hersteller/Markenname
Hellma 117.200F-QS
Hellma
Parameter
200-2,500 nm spectral range
Methode(n)
photometry: suitable
H × B × T
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Kammervolumen
3,500 μL
Weglänge
10x10 mm
Nachweisverfahren
fluorometric
Allgemeine Beschreibung
mit Schraubdeckel ohne Septum
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)