Merck
Z801720
Hellma® Küvetten für Absorbitionsmessungen, Durchflusszellen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 260 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
Materialien
Suprasil® quartz
Hersteller/Markenname
Hellma 137-QS
Parameter
200-2500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
H × B × T
45 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
Kammervolumen
260 μL
Weglänge
1 mm
Allgemeine Beschreibung
2 Fenster, Apertur
2 polished windows; Macro, with in/outlet tubes.
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)